Learn More
OHAUS™ Winkelrotor, 12 x 15 ml, runder/konischer Boden
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Benötigt
Frontier 5000 Serie Multi-Zentrifuge
- Fassungsvermögen: 12 x 15 ml
- Max. g-Kraft: 4,427 g
- Max. Drehzal: 6,000 U/min
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Rotorwinkel 12 x 15 ml RB/FA |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Angle Rotor |
| Fassungsvermögen | 12 x 15 ml |
| Max. RZB | 4.427 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 6.000 U/min |
| Nettogewicht | 1,550 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gehäuse FC5706 |
| Winkel | 32 ° |
| Enthält | Nicht zutreffend |
| Mehr anzeigen |