Learn More
Eppendorf™ FA-45-20-17 Rotoradapter
Artikelnummer. p-4501769 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 Kryoröhrchen
1x 1,5/2,0 ml-Gefäß
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 13216619
Marke: Eppendorf™ 5820768002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für 1.5/2 ml-Röhrchen und Kryoröhrchen
  • Rotoren FA-45-12-17, FA-45-16-17 und FA-45-20-17
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Mikroröhrchen
Fassungsvermögen 1x 1,5/2,0 ml-Gefäß
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotoren FA-45-12-17,FA-45-16-17 und FA-45-20-17
Röhrchengröße 1,5/2 ml
Anzahl pro Packung Set von 4