Learn More
Eppendorf™ Rotoradapter
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
25 ml, 50 ml
5,0 ml und 15 ml
5,5 – 12 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität
Für Rotor S-4x1000 Platten/Röhrchenbecher
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Adapter für Rotoren. Erhältlich für die Verwendung mit:
- 5.5 bis 12 ml, 2/Set.
- 50 ml, 2/Set.
- Eppendorf Röhrchen 5.0 ml und 15 ml, 2/Set.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 5,0 ml und 15 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 17mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Rotor S-4x1000 Platten/Röhrchenbecher |
| Beschreibung | Konischer Boden |
| Gefäße pro Adapter | 16 |
| Max. RZB | 3076 × g |
| Anzahl Plätze | 16/64 |
| Röhrchengröße | Eppendorf Röhrchen 5,0 ml und 15 ml konisch |