Learn More
Fisherbrand™ Ersatzteile für Minizentrifugen
Ersatzteile für Fisherbrand Minizentrifuge
Marke: Fisherbrand™
56.70 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung in der Fisherbrand™ Mini-Zentrifuge
Spezifikation
Mini-Zentrifugen-Rotor SnapSpin für 2 x 8 Streifen 0,2 ml | |
Ersatzteile für Fisherbrand™ Mini-Zentrifugen | |
Fisherbrand Mini-Zentrifuge |
Polycarbonat | |
2 x 8 Streifen 0,2 ml-Röhrchen | |
Nicht autoklavierbar |