Learn More
Benchmark Scientific Roto-Therm™ Plus Incubated Rotator
Artikelnummer. 16523372
Click to view available options
Drehzahlbereich:
5 bis 70 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16523372
Marke: Benchmark Scientific H2024E
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Röhrchengrößen von 1,5 bis 50 ml und komplette Lieferung mit Röhrchenhaltern. Die Modi Mix, Pause, Schütteln können zusammen mit Temperaturen bis 60 °C programmiert werden.
  • Rotationsmischung mit Temperaturregelung
  • Inklusive Röhrchenhalter für Röhrchengrößen von 1,5 bis 50 ml
  • Variable Drehzahlseinstellung
  • Zu den erweiterten Mischmodi gehören Mix (oszillierend), Pause und Schütteln
  • Kann für vertikales oder horizontales Mischen eingestellt werden
  • Schüttelplattform und PCR-Plattenhalter sind separat erhältlich
Spezifikation
Neigungswinkel Verstellbar
Drehzahlbereich 5 bis 70 U/min
Spannung 230 V
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 60 °C
Wirkleistung 250 W
Stromstärke 0,5 A
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41 bis 140 °F
Frequenz 50 Hz
Material ABS
Höhe (angloamerikanisch) 9 in.
Höhe (metrisch) 22,9 cm
Länge (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 21,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 11,6 in.
Breite (metrisch) 29,5 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 5,1 lb.
Versandgewicht (metrisch) 2,3 kg
Modell Roto-Therm™ Plus
Luftfeuchtigkeitsbereich > 80%