Learn More
Scientific Industries SI™ Roto-Shake Genie Rotato Rocker 230V, without plug
Artikelnummer. 12613125 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
12613125 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12613125 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1260.00 CHF
    1216.32 CHF / 1 Stück
    Sparen 43.68 CHF
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mehrzweck-Rotator für hohe Beanspruchung, der sich durch Drücken einer Taste in einen Schüttler verwandelt.
  • Rotator turns into rocker by pressing a button
  • Without plug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tragkraft (metrisch) 4.5 kg
Drehzahlbereich 5 bis 35 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V
Spannung 230 V
Stromstärke 0,5 A
Aufnahmevermögen Röhrchen 12 x 10 bis 13 mm, Röhrchen 6 x 15 bis 17 mm, Röhrchen 3 x 28 bis 30 mm
Produkttyp Rotatorschüttler
Tragkraft (angloamerikanisch) 10 lb.
Zertifizierung/Konformität CE
Frequenz 50 Hz
Tiefe (angloamerikanisch) 12 in.
Tiefe (metrisch) 305 mm
Abmessungen (L x B x H) 508 x 252 x 267 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10,5 in
Höhe (metrisch) 267 mm
Länge (angloamerikanisch) 20 in
Länge (metrisch) 508 mm
Länge (metrisch) Plattform 340 mm
Breite (angloamerikanisch) 9.9 in
Breite (metrisch) 252 mm
Breite (metrisch) Plattform 200 mm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 32 lb
Versandgewicht (metrisch) 14.52 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 26 lb
Gewicht (metrisch) 11.8 kg
Modell Roto-shake Genie without Plug
Zur Verwendung mit (Anwendung) Provide rotating, rocking, and orbital shaking in one compact, durable and user-friendly unit
Zur Verwendung mit (Geräte) Clip plates, Metal rocking tray, magnetic strips, non-skid tray
Luftfeuchtigkeitsbereich 0.95
Gewährleistung und Service 2 year