Learn More
IKA™ ROTAVISC-Flügelspindel
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Größe:
12 x 83 x 12 mm (B x H x T)
149,5 x 35 x 35 mm (B x H x T)
14 x 106 x 14 mm (B x H) x T
22 x 124 x 22 mm (B x H x T)
8 x 97 x 8 mm (B x H x T)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schnellkupplung
- Kraftheber einhaken
- M2.5 Linksgewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Flügelspindel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IKA™ ROTAVISC Viskosimeter |
| Beschreibung | VAN-SP-4 Flügelspindel |
| Material | AISI 316L |
| Größe | 8 x 97 x 8 mm (B x H x T) |