Learn More
IKA™ ROTAVISC T-Spindelset, T-SP-SET
Artikelnummer. 17257559 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
160 x 82 x 270 mm (H x B x T)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17257559 160 x 82 x 270 mm (H x B x T) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17257559 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025007765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00 CHF
    382.85 CHF / 1 Stück
    Sparen 44.15 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das ROTAVISC T-Spindelset eignet sich besonders für die Messung von nicht fließenden Proben wie Cremes, Pasten oder Gelatine und ist für die Verwendung mit IKA™ ROTAVISC in Kombination mit IKA™ HELISTAND vorgesehen.
  • Schnellkupplung
  • Kraftheber einhaken
  • M2.5 Linksgewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp T-Spindel
Zur Verwendung mit (Geräte) IKA ROTAVISC Viskosimeter in Kombination mit IKA HELISTAND Elektrisches Stativ
Beschreibung T-SP-SET T-Spindelset
Material Edelstahl (316L)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung von nicht fließenden Proben wie Cremes, Pasten oder Gelatine
Größe 160 x 82 x 270 mm (H x B x T)
Temperaturbereich (metrisch) Bis zu 300 °C