Learn More
IKA™ ROTAVISC-Standard-Spindel
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Größe:
14 x 117 x 14 mm (B x H) x T
16 x 135 x 16 mm (B x H x T)
20 x 117 x 20 mm (B x H x T)
22 x 135 x 22 mm (B x H x T)
32 x 135 x 32 mm (B x H x T)
35 x 135 x 35 mm (B x H x T)
55 x 135 x 55 mm (B x H x T)
8 x 117 x 8 mm (B x H x T)
8 x 135 x 8 mm (B x H x T)
Form:
Scheibe
Zylinder
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schnellkupplung
- Kraftheber einhaken
- M2.5 Linksgewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Standardspindel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IKA™ ROTAVISC Viskosimeter |
| Material | AISI 316L |
| Form | Scheibe |
| Größe | 22 x 135 x 22 mm (B x H x T) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido