Beschreibung
- Anstelle eines Steinlagers sind diese Geräte mit einer speziellen Kugellagertechnik ausgestattet.
- Sie zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit aus. Prädestiniert für Anwendungen mit sehr hohem Probendurchsatz, häufigem Spindelwechsel, Betrieb in raueren Umgebungen oder sogar häufig wechselnden Gerätepositionen.
- Ob einfache oder anspruchsvolle Viskositätsmessungen – mit ROTAVISC erhalten Sie schnelle und genaue Ergebnisse.
- Anwenderfreundlich
- Die intuitive Menüführung erwartet Sie über das großzügige 4,3''-TFT-Display. Eine digitale Nivellierung unterstützt auch die korrekte Einstellung der Startbedingungen. Wiederkehrende Aufgaben werden durch die einfache Rampenfunktion erleichtert.
- Höchste Messgenauigkeit
- Die Genauigkeit der ROTAVISC Rotationsviskosimeter für Newtonsche und nicht-Newtonsche Flüssigkeiten beträgt ±1 % des Messbereichs. Die Reproduzierbarkeit beträgt ±0,2 %.
- Unbegrenzt variable Drehzahl
- Mit ROTAVISC haben Sie ein Viskosimeter, in dem Sie die Geschwindigkeit stufenlos einstellen können, aber auch Programme oder individuelle Geschwindigkeitsstufen festlegen können.
- IKA ROTAVISC SBS hi-vi I Complete
- Viskositätsmessbereich: 200 bis 80000000 mPas
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Viskosimeter |
| Viskositätsbereich | 200 bis 80.000.000 mPa |
| Displaytyp | TFT |
| Genauigkeit | ± 1 % |
| Wiederholgenauigkeit | 0,002 |
| Sensoren | PT 100 |
| Drehzahlbereich | 0,01 bis 200 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | -100°bis +300 °C |
| Thermometerauflösung | 0,1 K |
| Drehmomentbereich | 1,4374 mNm |
| Mehr anzeigen |