Learn More
IKA™ ROTAVISC PT100.8 Temperaturfühler
Artikelnummer. 17247539 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
IKA™ ROTAVISC Viskosimeter
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17247539 IKA™ ROTAVISC Viskosimeter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17247539 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025000413
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.65 CHF
    58.91 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.74 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der ROTAVISC PT100.8 Temperatursensor für die Verwendung mit IKA™ ROTAVISC Rotationsviskosimetern.
  • Temperaturfühler für IKA™ ROTAVISC Rotationsviskosimeter
  • Robustes Edelstahldesign
  • 3 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Temperaturfühler (Immersion)
Zur Verwendung mit (Geräte) IKA™ ROTAVISC Viskosimeter
Material AISI 316Ti
Temperaturbereich (metrisch) -20°bis +350 °C