Description
- Das Paket umfasst einen Standard-Spindelsatz (SP 7-SP 12), eine Schutzhalterung, einen Temperatursensor und HELISTAND-Ständer mit T-Spindel-Set
- Leicht zu bedienen
- Großes, 4,3 Zoll-TFT-Display ermöglicht eine intuitive Menüführung
- Die einfache Rampenfunktion vereinfacht wiederkehrende Aufgaben.
- Hohe Messgenauigkeit für Newtonsche und nicht-Newtonsche Flüssigkeiten von ±1 % des Messbereichs
- Reproduzierbarkeit innerhalb von ±0,2 %
- Stufenlose Drehzahleinstellung
- Motorisiertes IKA™ HELISTAND bewegt das montierte Viskosimeter und seinen rotierenden Körper langsam und gleichmäßig in der Probe nach oben und unten
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Rotationsviskosimeter |
| Viskositätsbereich | 800 bis 320.000.000 cSt |
| Displaytyp | TFT-LCD |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Enthält | ROTAVISC hi-vi II HELI Vollständiges Viskosimeter, Spindelset-1, PT 100.8 Temperatursonde, HELISTAND Motorisiertes Stativ, T-Spindel-Set |
| Genauigkeit | ±1 % |
| Wiederholgenauigkeit | 0,2% |
| Anzahl (Geschwindigkeitseinstellung) | Stufenlos |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viskositätsmessung von fließenden und nicht fließenden Flüssigkeiten |
| Sensoren | Temperatursensor |
| Show More |