Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 mit Vertikalrücklauf, elektronischer Hebevorrichtung
Alle ansehen Buchi ProdukteDescription
- Eine Kombination aus Komfort und Vielseitigkeit für die Rotationsverdampfung
- Durch den modularen Aufbau kann der R-300 zu einem vollständig integrierten System erweitert werden
- Das Wärmebad B-305 ist mit Wasser- oder Ölheizungsflüssigkeiten kompatibel
- Kompatibilität mit der zentralen Schnittstelle zur individuellen Regelung jeder Komponente
- Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund der ergonomischen Optionen für die elektronische oder manuelle Hebefunktion
Vertikaler Rückflusskühler (mit Rückschlagventil)
- Zur Kombination von Rückfluss-Reaktion und Destillation
- Anschluss für Dampftemperatursensor
- Automatische Destillation mit Schnittstelle I-300/ I-300 Pro möglich
- Nicht kompatibel mit Schaumsensor
Intelligente Destillationsvorgänge
- Ermöglicht automatisierte, unbeaufsichtigte Prozesse mit optimierten Systemparametern
- Anwender können ihre eigenen SOP in das System programmieren und anschließend Destillationsprozesse fernüberwachen
- BUCHI Cloud-Dienste maximieren die Systemverfügbarkeit erheblich durch intelligente Self-Service-Tools und kostenlose Updates.
Hohe Flexibilität
- Durch das modulare Design werden individuelle Anforderungen an die Rotationsverdampfung durch eine hohe Systemflexibilität erfüllt
- Es ist eine große Auswahl an Systemzubehör, Glasgeräten und mobilen Überwachungsoptionen verfügbar
- Anwender können ihren spezifischen Destillationsprozess an jede gewünschte Anwendung anpassen
- Sieben verschiedene Glasaufbauten, die mit verschiedenen Lösungsmitteln und Probeneigenschaften kompatibel sind
Maximaler Komfort
- Die R-300 lässt sich dank Funktionen wie der Ein-Tasten-Bedienung und der schnellen Handhabung von Kolben einfach bedienen. Combi-Clip
- Combi-Clip Der Schnappverschluss ermöglicht das einhändige Anschließen von Verdampfungskolben.
- Optionen zur manuellen Anpassung von Systemparametern mit intuitiv bedienbaren Tasten
- Sofortige Einstellung der Heiztemperatur und der Rotationsgeschwindigkeit im Falle eines dringenden oder unerwarteten Ereignisses
- Exklusive Möglichkeit, Glaswaren mit einem individuellen, permanenten Aufdruck zu personalisieren
Specifications
Specifications
| Gewicht (metrisch) | 13,5 kg |
| Spannung | 100/240 V |
| Kapazität (metrisch) | 5 L |
| Geschwindigkeit | 10 bis 280 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | 20 bis 220 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rotationsverdampfung |
| Kühlfläche | 1500 cm2 |
| Material (Beschichtung) | P+G Sicherheitsbeschichtung |
| Enthält | B-305 Wärmebad, Woulff-Flasche |
| Max. Temperatur (metrisch) | 220 °C |
| Show More |