Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 mit Vertikalrücklauf, elektronischer Hebevorrichtung
Artikelnummer. 15501230 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material (Beschichtung):
P+G Sicherheitsbeschichtung
Enthält:
B-301 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox
B-301 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox
B-301 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox
B-301 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox
B-301 Wärmebad, Woulff-Flasche
B-305 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox
B-305 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox
B-305 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox
B-305 Wärmebad, Woulff-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material (Beschichtung) Enthält Packungsgröße
15501230 P+G Sicherheitsbeschichtung B-305 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox 1 Stück
15561120 P+G Sicherheitsbeschichtung B-301 Wärmebad, Woulff-Flasche 1 Stück
15591120 P+G Sicherheitsbeschichtung B-301 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox 1 Stück
15571120 P+G Sicherheitsbeschichtung B-301 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox 1 Stück
15501130 P+G Sicherheitsbeschichtung B-301 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox 1 Stück
15581120 P+G Sicherheitsbeschichtung B-301 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox 1 Stück
15591220 P+G Sicherheitsbeschichtung B-305 Wärmebad, Woulff-Flasche 1 Stück
15531230 P+G Sicherheitsbeschichtung B-305 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Ventileinheit und VacuBox 1 Stück
15511230 P+G Sicherheitsbeschichtung B-305 Wärmebad, I-300 Pro Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 15501230 Supplier BUCHI Supplier No. 11R300251S121
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
View all promotions
Verfügbar ab: 03-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Rotavapor Der R-300 erfüllt höchste Ansprüche an Komfort und Vielseitigkeit bei der Rotationsverdampfung. Durch das modulare Design kann der R-300 auf ein vollständig integriertes System erweitert werden, wobei jede Komponente über eine zentrale Schnittstelle gesteuert wird.
  • Eine Kombination aus Komfort und Vielseitigkeit für die Rotationsverdampfung
  • Durch den modularen Aufbau kann der R-300 zu einem vollständig integrierten System erweitert werden
  • Das Wärmebad B-305 ist mit Wasser- oder Ölheizungsflüssigkeiten kompatibel
  • Kompatibilität mit der zentralen Schnittstelle zur individuellen Regelung jeder Komponente
  • Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund der ergonomischen Optionen für die elektronische oder manuelle Hebefunktion
Vertikaler Rückflusskühler (mit Rückschlagventil)
  • Zur Kombination von Rückfluss-Reaktion und Destillation
  • Anschluss für Dampftemperatursensor
  • Automatische Destillation mit Schnittstelle I-300/ I-300 Pro möglich
  • Nicht kompatibel mit Schaumsensor
Intelligente Destillationsvorgänge
  • Ermöglicht automatisierte, unbeaufsichtigte Prozesse mit optimierten Systemparametern
  • Anwender können ihre eigenen SOP in das System programmieren und anschließend Destillationsprozesse fernüberwachen
  • BUCHI Cloud-Dienste maximieren die Systemverfügbarkeit erheblich durch intelligente Self-Service-Tools und kostenlose Updates.
Hohe Flexibilität
  • Durch das modulare Design werden individuelle Anforderungen an die Rotationsverdampfung durch eine hohe Systemflexibilität erfüllt
  • Es ist eine große Auswahl an Systemzubehör, Glasgeräten und mobilen Überwachungsoptionen verfügbar
  • Anwender können ihren spezifischen Destillationsprozess an jede gewünschte Anwendung anpassen
  • Sieben verschiedene Glasaufbauten, die mit verschiedenen Lösungsmitteln und Probeneigenschaften kompatibel sind
Maximaler Komfort
  • Die R-300 lässt sich dank Funktionen wie der Ein-Tasten-Bedienung und der schnellen Handhabung von Kolben einfach bedienen. Combi-Clip
  • Combi-Clip Der Schnappverschluss ermöglicht das einhändige Anschließen von Verdampfungskolben.
  • Optionen zur manuellen Anpassung von Systemparametern mit intuitiv bedienbaren Tasten
  • Sofortige Einstellung der Heiztemperatur und der Rotationsgeschwindigkeit im Falle eines dringenden oder unerwarteten Ereignisses
  • Exklusive Möglichkeit, Glaswaren mit einem individuellen, permanenten Aufdruck zu personalisieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Gewicht (metrisch) 13,5 kg
Spannung 100/240 V
Kapazität (metrisch) 5 L
Geschwindigkeit 10 bis 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) 20 bis 220 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rotationsverdampfung
Kühlfläche 1500 cm2
Material (Beschichtung) P+G Sicherheitsbeschichtung
Enthält B-305 Wärmebad, I-300 Schnittstelle, Woulff-Flasche und VacuBox
Max. Temperatur (metrisch) 220 °C
Wirkleistung 100 W
Montageart der Glaswaren Vertikaler Rückfluss
IP-Schutzart IP 21
Heizleistung (metrisch) 5,5 l
Winkel 10 ° bis 50 °
Zertifizierungen CE/CSA-Zulassung
Typ Rotationsverdampfer
Frequenz 50/60 Hz
Modell Rotavapor R-300
Standard-Konusverbindung 29/32