Learn More
BUCHI Rotavapor R-300 Rotationsverdampfer, elektrischer Hub
Artikelnummer. 15561210 Alle ansehen Buchi Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Reglertyp:
1-300
1-300 Pro
I-300
I-300 Pro
Enthält:
Ventileinheit
Woulff-Flasche
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße Reglertyp Enthält
15561210 5 l 1 Stück - -
15501220 5 l 1 Stück I-300 Ventileinheit
15511220 5 l 1 Stück I-300 Pro Ventileinheit
15531110 1 l 1 Stück - -
15541110 1 l 1 Stück - Woulff-Flasche
15551110 1 l 1 Stück 1-300 -
15561110 1 l 1 Stück 1-300 Pro -
15571110 1 l 1 Stück I-300 Ventileinheit
15571210 5 l 1 Stück - Woulff-Flasche
15581110 1 l 1 Stück I-300 Pro Ventileinheit
15581210 5 l 1 Stück I-300 -
15591210 5 l 1 Stück I-300 Pro -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15561210 Lieferant BUCHI Lieferanten-Nr. 11R300251N001
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügt über ein modulares Design zur einfachen Erweiterung des R-300 zu einem vollständig integrierten System, bei dem eine zentrale Schnittstelle jede Komponente steuert. Rotavapor Der Rotationsverdampfer R-300 erfüllt höchste Ansprüche an Komfort und Vielseitigkeit bei Rotationsverdampfungsanwendungen.
  • Komfortables Entfernen von Flasche und Dampfschlauch dank einfacher Handhabung Combi-Clip
  • Anwenderfreundlicher Betrieb aufgrund des ergonomischen elektrischen oder manuellen Hubs
  • Umgehende Regulierung der Heiztemperatur und der Drehgeschwindigkeit mit praktisch positionierten Regelknöpfen
  • Einfache Plug-and-Play-Erweiterung zu einem vollständig integrierten System inklusive zentraler Schnittstelle, Vakuumpumpe und Umwälzkühler – ganz nach Ihren Bedürfnissen
  • Wahlmöglichkeit zwischen einem 5-Liter-Hochtemperaturbad und einem 1-Liter-Schnellheizbad
  • Großes Angebot an nützlichem Zubehör: Sieben verschiedene Glasaufbauten, Sicherheitsscheibe, Deckel für das Heizbad, automatische Destillation und automatische Schaumerkennung
  • Präzise Operationssteuerung mit integrierter digitaler Anzeige der Heiztemperatur, der Drehgeschwindigkeit und der Hubposition
  • Rückverfolgbarkeit aller Prozessparameter einschließlich Datenerfassung und -darstellung mit der optionalen Schnittstelle I-300 Pro
  • Sofortige Warnung per Push-Benachrichtigung auf Mobilgeräten bei Prozessabweichungen (nur mit Interface I-300/I-300 Pro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Geschwindigkeit 10 bis 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur bis 220 °C
Typ Rotationsverdampfer
Standard-Konusverbindung SJ29/32