Beschreibung
- Elektronischer Aufzug mit automatischer Notstromversorgung
- Vier sicherheitsbeschichtete Kondensatoroptionen
- 3-Liter-Flasche, kabelloses Bad
- Flexible Positionierung im Abzug
- Schutzart IP42 (spritzwassergeschützt)
- ECO-Modus-Option zum automatischen Abschalten nach Inaktivität
- Einfache Installation und Wartung
- Die Systeme umfassen einen Vakuumregler und eine nahezu geräuschlose, chemikalienbeständige Vakuumpumpe.
Spezifikation
Spezifikation
| Spannung | 220/240 V |
| Kapazität (metrisch) | 3 L |
| Geschwindigkeit | 10 bis 330 U/min |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur bis 95 °C |
| Vakuumtyp | V-180 |
| Kondensatortyp | Vertikale Spule |
| IP-Schutzart | IP 42 |
| Reglertyp | I-180 |
| Zertifizierungen | UL/CSA, CE, CB |
| Typ | Rotationsverdampfersystem |
| Mehr anzeigen |