Learn More
Scientific Industries™ Rotator Genie Standard Platform with Bands
Artikelnummer. 11391484 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Rotator Genie
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11391484 Rotator Genie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11391484 Lieferant Scientific Industries™ Lieferanten-Nr. 83041458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00 CHF
    143.22 CHF / 1 Stück
    Sparen 24.78 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hold various types of vessels with this platform on the Rotator-Genie.
Standard platform with bands. Supplied with SI-210X. Can also be used on SI-220X.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Modell SI-2110
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotator Genie