Learn More
Scientific Industries Rotator Genie, Standard Platform
The Rotator Genie, Standard Platform is a rugged and versatile lab rotator featuring a platform with retaining bands designed to turn 90 degrees allowing for different mixing motions. Designed to fit in most incubators and cold rooms.
auf Anfrage
Spezifikation
Drehzahlbereich 5 to 35 rpm
Elektrische Anforderungen 0.25 A, 50 Hz, 230 V
Produkttyp Standard Rotator
Zertifizierung/Konformität CE
Abmessungen (L x B) Plattform 26 x 26 cm (10.25 x 10.25 in.)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11381474
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Scientific Industries
SI-2102
EU Plug
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Holds a wide variety of tubes, flasks, microplates, bags, and odd-shaped vessels at any angle
  • Standard platform turns 90 degrees for different mixing motions
  • May be used in cold rooms and incubators (Not for CO2 incubators)
  • Uniquely designed for a wide selection of motions adjustable from gentle rolling to forceful end over end mixing
  • Continuous-duty quality motor provides smooth, quiet operation
  • 2 Year Warranty
Spezifikation
Spezifikation
5 to 35 rpm
Standard Rotator
26 x 26 cm (10.25 x 10.25 in.)
13 lb.
Rotating tubes, flasks, microplates, bags, and odd-shaped vessels
0.25 A, 50 Hz, 230 V
CE
40.1 x 17.8 x 40.1 cm (15.8 x 7.0 x 15.8 in.)
5.9 kg
Rotator Genie