Learn More
Testo™ Testo 417 Flügelrad Anemometer mit integriertem 100 mm Flügelrad,
Artikelnummer. 10427173
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
277 x 105 x 45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10427173
Marke: Testo™ 0560 4170
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Typ Flügel-Anemometer
Genauigkeit ±0,5 m/s.
Abmessungen (L x B x H) 277 x 105 x 45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messung von Volumenstrom, Durchflussgeschwindigkeit und Temperatur
Temperatur (metrisch) -20 bis +70 °C