Learn More
Fisherbrand™ Drehschieber-Vakuumpumpe
Für Laboranwendungen mit tiefem Vakuum konzipiert. Bei der Fisherbrand™ Drehschieber-Vakuumpumpe handelt es sich um eine Zweistufen-Drehschieberpumpe mit Direktantrieb, die eine hohe Dampftoleranz gewährleistet.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 17.55000kg
Beschreibung
- Zweistufige direkt angetriebene Drehschieberpumpe
- Entwickelt für breite Palette von physikalischen und chemischen Laboranwendungen und für den Dauerbetrieb
- Geringes Gewicht, kleine Stellfläche und hohes Saugvermögen sowie eine erhöhte chemische Beständigkeit sind vorteilhafte Eigenschaften in Forschungs- und Routineprozessen
- Robustes, zuverlässiges Design, kombiniert mit niedrigem Geräuschpegel und einfacher Bedienung
- Innovatives Gasballastventil verhindert Feuchtigkeitskondensation und hohe Toleranz gegenüber Wasser- und Lösungsmitteldämpfen
- Ansaugleitung ist vakuumversiegelt und mit einem Anti-Saugventil versehen, um Ihre Anwendung vor unerwünschter Entlüftung und Ölrückfluss zu schützen, nachdem die Pumpe ausgeschaltet wurde
- Vertikales Ölschauglas ermöglicht eine einfache Überwachung von Ölstand und -zustand
Spezifikation
2 x 10-3 mbar | |
43 x 15 x 23.5 cm (16.9 x 5.9 x 9.25 in.) | |
42.9 lb. | |
97/110 l/min | |
50/60 Hz | |
97 L/min. | |
230 V |
230 V, 50/60 HZ, 90 W | |
90 w | |
19.5 kg | |
Labovac 10 | |
Drehschieber-Vakuumpumpe | |
2 x 10 - 3 mbar |