Learn More
VACUUBRAND™ Drehschieberpumpe RZ 6
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200004213
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17809836
Marke: VACUUBRAND™ 20798131
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Drehschieberpumpen von VACUUBRAND sind leistungsstark bei gleichzeitig kompakter Bauweise. Selbst bei geöffnetem Gasballast bieten sie ein sehr gutes Endvakuum. Profitieren Sie dazu von verlängerten Ölwechsel- und Wartungsintervallen dank optimierter Umlaufschmierung und großem nutzbaren Ölvolumen.
  • Hohe Durchflussraten, auch wenn das Vakuum dem Endvakuum nahe ist
  • Hohe Wasserdampftoleranz aufgrund des effizienten Gasballasts; sehr gutes Endvakuum auch mit Gasballast
  • Vakuumdicht beim Ausschalten; kein Anti-Rücksaugventil erforderlich
  • Großes Ölvolumen Lange Zeiträume zwischen Ölwechseln
  • Wartungsarm aufgrund des Teleskopdesigns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Vakuum 0.002 mbar
Steckertyp CH
Flussrate 5.7 m³/hr.
Pumpentyp Rotary Vane Vacuum Pump
Schutzart Gehäuse IP 40
Anwendungen Degassing, Lyophilization, Fine Vacuum Distillation and Drying Chambers
Maximaler Druck 1,1 bar
Spannung 230 V