Learn More
Nabertherm Rotationsrohrofen, Serie RSRB 120 mit B400-Regler
Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
750 mm
1.000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1100 °C
- Thermoelement Typ K
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Rohrofen als Tischmodell mit Quarzglasreaktor, der sich auf beiden Seiten öffnet, konische Enden
- Zur Entleerung wird der Reaktor aus dem drehbaren Rohrofen entfernt. Der riemenlose Antrieb und das aufklappbare Ofengehäuse (Öffnungstemperatur < 180 °C) sorgen für eine sehr einfache Entnahme durch
- Einstellbarer Antrieb von ca. 2 bis 45 U/min
- Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Rohrofen in einem eigenen Wand- oder Standschrank
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
| Temperatur (metrisch) | 1100 °C |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 525 x 1145 x 440 mm |
| Länge (metrisch) | 500 mm |
| Durchmesser (metrisch) Prozessröhrchen | 106 mm |
| Gewicht (metrisch) | 105 kg |