Learn More
Slice™ Drehschere
Artikelnummer. 16413659
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
5,51 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
16413659 5,51 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16413659 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10598
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.90 CHF
    25.78 CHF / 1 Stück
    Sparen 6.12 CHF
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisher Scientific – die Slice™ Drehschere mit klingenloser Bauweise eignet sich ideal zum schnellen und ergonomischen Schneiden dünner, steifer Materialien.
  • Klingenlose Schere
  • Strapazierfähiger verstärkter Nylongriff mit weicher Griffauskleidung
  • Sicherer als herkömmliche Scheren
  • Beidhändig verwendbar
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Öl-, schmierstoff- und wartungsfrei
  • Leicht und robust
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Länge (angloamerikanisch) 5,51 in.
Länge (metrisch) 140 mm
Material TPE, Edelstahl, GCr15
Beschreibung Ohne Klinge
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schneiden von steifen, dünnen Materialien
Produkttyp Rotation