Learn More
Ismatec™ Pumpenkopf für Drehkolbenpumpe
Artikelnummer. p-8010682
Click to view available options
Flussrate:
0,002–100 ml/min
Artikelnummer. 11937935
Marke: Ismatec™ ISM185A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser schonende Pumpenkopf eignet sich zum Pumpen hochgradig konzentrierter lebender Zellen.
  • Pumpenkopf aus beschichtetem Aluminium
  • Kann zur Reinigung zerlegt werden.
  • Selbstzentrierender Schlauchpfad dank konkavem Schlauchbett und konvexen Rollen, was die Schlauchlebensdauer verlängert
  • 3 Edelstahlrollen (pulsationsärmer, aber geringere max. Durchflussrate als bei 2 Rollen)
  • Für Schläuche mit 1,6 mm Wandstärke
  • 1,5 bar Differenzdruck
Spezifikation
Flussrate 0,002–100 ml/min
Maximaler Druck 1,0 bar