Learn More
Hirschmann Instruments™ rotarus volume 50, dispensing pump, white
Artikelnummer. 15395423
Click to view available options
Kanäle:
1 – 12 (je nach verwendetem Pumpenaufsatz)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15395423
Marke: Hirschmann Instruments™ 9501362
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Geeignet für kleine Fördermengen und hohe Viskositäten für präzises Pumpen im Labor. Hirschmann Instruments™ rotarus™ Volume 50 Peristaltikpumpen bieten eine hervorragende kontinuierliche Förderleistung in einer Dosierpumpe für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Austauschbare Pumpenköpfe, Ein- und Mehrkanal-Ausführung
  • Schneller werkzeugfreier Austausch der Pumpenköpfe
  • Automatische Erkennung von Pumpenköpfen und Schläuchen mit RFID-Technologie
  • Bedienfeld direkt am Pumpengehäuse
  • TFT-Touchscreen mit benutzerfreundlichem Menü
  • Kalibrierbar
  • Methodenspeicher
  • Betrieb mit 24 V DC
  • PC-Verbindung über USB- und RS232-Schnittstellen (als Zubehör erhältlich)
  • Pumpenköpfe anderer Hersteller können problemlos mit einem Adapter montiert werden
  • Umfassendes Zubehör
Spezifikation
Kanäle 1 – 12 (je nach verwendetem Pumpenaufsatz)
Motortyp Schrittmotor
Abmessungen (L x B x H) 205 x 100 x 220 mm
Gewicht (metrisch) 7.3 kg
Spannung 100/240 VAC
Frequenz 50/60 Hz