Learn More
Rotaflo™ Dreiwege-Absperrhahn
Artikelnummer. 15507920
Ansicht ändern
Click to view available options
Stopfenöffnung:
3 mm
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stopfenöffnung Packungsgröße
15507920 3 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15507920 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. HP3TW/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.35 CHF
    461.52 CHF / 5 Stück
    Sparen 91.83 CHF
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einzeln auf Vakuumleistung getestet.
Spezifikation
Typ 3-Wege-Sperrhahn
Stopfenöffnung 3 mm
Material Glas
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss Bohrung: 5 mm, Außendurchmesser: 8 mm
Länge (metrisch) 215 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.