Learn More
Rotaflo™ Gerade Ausführung mit glatten Seitenarmen für Büretten
Artikelnummer. p-8341003
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
13 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12539536
Marke: Quickfit GP3ST/5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas mit PTFE-Schlüssel und Drehmechanismus gewährleistet eine genaue Eintropfenkontrolle
  • Keine Schmierung erforderlich – kein Festfressen und keine Kontamination
  • Temperaturbereich: -20 °C bis 200 °C
  • Vakuumtauglich bis 10 Torr
  • Erhöhter Zylinderdurchmesser für die Entwässerung
  • Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Entfernen
  • Ergonomische Hähne für gute Griffigkeit und einfache Bedienung 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Seitenhals ohne Profil
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) GP Rotaflo™ Absperrhahn