Learn More
Rotaflo™ Gerade Ausführung mit glatten Seitenarmen für Büretten
Artikelnummer. 15587910
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
13 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15587910 13 mm 10 Stück
12539536 8 mm 5 Stück
10355240 10 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15587910 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. GP10ST/10
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas mit PTFE-Schlüssel und Drehmechanismus gewährleistet eine genaue Eintropfenkontrolle
  • Keine Schmierung erforderlich – kein Festfressen und keine Kontamination
  • Temperaturbereich: -20 °C bis 200 °C
  • Vakuumtauglich bis 10 Torr
  • Erhöhter Zylinderdurchmesser für die Entwässerung
  • Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Entfernen
  • Ergonomische Hähne für gute Griffigkeit und einfache Bedienung 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Ersatz-Sperrhahn
Stopfenöffnung 10 mm
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Material Borosilikatglas
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 13 mm
Länge (metrisch) 225 mm
Temperatur (metrisch) -20 °C bis 200 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) GP Rotaflo™ Absperrhahn
Enthält Mit PTFE-Küken