Learn More
Quickfit™ Einfache Seitenarme
Artikelnummer. p-8002704
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
10 mm
13 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12485266
Marke: Quickfit GP3RA/5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Bauweise ermöglicht eine ausgezeichnete Durchflusskontrolle und den Einsatz bei Flüssigkeiten und Gasen mit Temperaturen zwischen -20 °C und 200 °C.
  • Die drehbare Konstruktion ist für die feine Einzeltropfen-Kontrolle bei Büretten von unschätzbarem Wert
  • Hervorragende chemische Beständigkeit durch Konstruktion aus Borosilikatglas mit Hahn aus PTFE
  • Keine Schmierung erforderlich – kein Festfressen und keine Kontamination
  • Temperaturbereich von 20 bis 200 °C
  • Vakuumfunktion bis 10-4 Torr
  • Größerer Zylinderdurchmesser für eine hervorragende Entwässerung
  • Sicherungsring gegen unbeabsichtigtes Entfernen
  • Ergonomisch geformter Hahn für gute Griffigkeit und einfache Bedienung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Seitenhals ohne Profil
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Material Borosilikatglas, Küken aus PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) GP Rotaflo™ Absperrhahn