missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies RosetteSep™ Human Multiple Myeloma Cell Enrichment Cocktail

Artikelnummer. 17177681
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 ml Knochenmark
40 mL Knochenmark
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17177681 200 ml Knochenmark 1 Set
17117681 40 mL Knochenmark 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17177681 Lieferant STEMCELL Technologies Lieferanten-Nr. 15169
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Immunodensity isolation of untouched plasma cells for multiple myeloma research

  • The RosetteSep™ Human Multiple Myeloma Cell Enrichment Cocktail is designed to enrich multiple myeloma cells (B cell and plasma cells) from fresh bone marrow aspirates by negative selection
  • Unwanted cells are targeted for removal with Tetrameric Antibody Complexes recognizing CD2, CD14, CD33, CD41, CD45RA, CD66b and glycophorin A on red blood cells (RBCs)
  • When centrifuged over a buoyant density medium such as Lymphoprep™ (Catalog #07801), the unwanted cells pellet along with the RBCs
  • The purified multiple myeloma cells are present as a highly enriched population at the interface between the plasma and the buoyant density medium

Spezifikation

Zelltyp B Cells, Plasma
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Isolation
Menge 200 ml Knochenmark
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.