Learn More
Abnova™ ROS1 Split FISH-Sonde
Artikelnummer. 16043495
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
200 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
200 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16043495 100 μl 100 Mikroliter
16053495 200 μl 200 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16043495 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. FS0054.100uL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung von Genspaltungen mit Fluoreszenz-in-Situ Hybridisierungstechnik.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 4 °C im Dunkeln lagern.
Format Tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle)
Gen c-ros-Onkogen 1, Rezeptor-Tyrosin-Kinase
Gen-Alias MCF3, ROS, c-ros-1
Gensymbol ROS1
Gen-ID (Entrez) 6098
Produkttyp DNA/RNA
Menge 100 μl
Form Flüssigkeit