Learn More
Invitrogen™ ROS1 Recombinant Human Protein
ROS1 is a tyrosine protein kinase.
2605.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002935 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 79.6kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15408553
|
Invitrogen™
PR7292A |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10211163
|
Invitrogen™
PV4120 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ROS1 functions as a growth or differentiation factor receptor.
Spezifikation
NP_002935 | |
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Cytoplasmic | |
SEV Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
79.6kDa | |
RUO - research use only | |
ROS1, ROS, MCF4 | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |