Learn More
ROR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20629-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840195
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
ROR1 is a receptor protein tyrosine kinase whose cellular role has not been determined. It is a type I membrane protein and belongs to the ROR subfamily of cell surface receptors. Studies of a similar protein in mouse suggest that this protein may interact with another receptor protein tyrosine kinase and may be involved in skeletal and cardiac development.
Spezifikation
Spezifikation
ROR1
Polyclonal
Unconjugated
ROR1
NTRKR1, ROR1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
26563, 362550, 4919
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q01973, Q9Z139
Ror1
ROR1 Fusion Protein Ag14586
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat