Learn More
Abnova™ ROPN1 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16130743
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16130743
Marke: Abnova™ H00054763P01.25ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH15413
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 54763
Molekulargewicht 38.94
Name ROPN1 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MWKVVNLPTDLFNSVMNVGRFTEEIEWLKFLALACSALGVTITKTLKIVCEVLSCDHNGGLPRIPFSTFQFLYTYIAEVDGEICASHVSRMLNYIEQEVIGPDGLITVNDFTQNPRVWLE
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias DKFZp434B1222/ODF6/RHPNAP1/ROPN1A/ropporin
Gebräuchliche Bezeichnung ROPN1
Gensymbol ROPN1
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution