Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ropinirolhydrochlorid
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ropinirolhydrochlorid |
| Menge | 250 mg |
| Schmelzpunkt | 241,0 bis 243,0 °C |
| Formelmasse | 296,84 |
| InChI-Schlüssel | XDXHAEQXIBQUEZ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [H+].[Cl-].CCCN(CCC)CCC1=CC=CC2=C1CC(=O)N2 |
| IUPAC-Name | hydrogen 4-[2-(dipropylamino)ethyl]-2,3-dihydro-1H-indol-2-one chloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 296.84 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ropinirole hydrochloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ropinirole hydrochloride