Learn More
Ronidazol (1000 µg/ml in Methanol), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ronidazole (RNZ) |
| CAS | 7681-76-7 |
| Summenformel | C6 H8 N4 O4 |
| Menge | 1x1 mL |
| Synonym | Ronidazole, (1-Methyl-5-nitro-imidazol-2-yl)methyl carbamate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H8N4O4/c1-9-4(3-14-6(7)11)8-2-5(9)10(12)13/h2H,3H2,1H3,(H2,7,11) |
| SMILES | Cn1c(COC(=O)N)ncc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | (1-Methyl-5-nitroimidazol-2-yl)methylcarbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.15 |
| Formelmasse | 200.0546 |
| Mehr anzeigen |