missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Romidepsin, TRC

Artikelnummer. 30426531
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30426531 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30426531 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR4250601MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 128517-07-7
Summenformel C24 H36 N4 O6 S2
Molekulargewicht (g/mol) 540.7
Synonym Cyclo[(2Z)-2-amino-2-butenoyl-L-valyl-(3S,4E)-3-hydroxy-7-mercapto-4-heptenoyl-D-valyl-D-cysteinyl], cyclic (3→5)-disulfide, L-Valine, N-(3-hydroxy-7-mercapto-1-oxo-4-heptenyl)-D-valyl-D-cysteinyl-(Z)-2,3-didehydro-2-aminobutanoyl-, (4→1)-lactone, cyclic (1→2)-disulfide, [S-(E)]-, 2-Oxa-12,13-dithia-5,8,20,23-tetraazabicyclo[8.7.6]tricosane, cyclic peptide deriv., Antibiotic FR 901228, Chromadax, FK 228, FR 901228, Istodax, NSC 630176, Romidepsin
IUPAC-Name (1S,4S,7Z,10S,16E,21R)-7-Ethyliden-4,21-di(Propan-2-yl)-2-oxa-12,13-dithia-5,8,20,23-tetrazabicyclo[8.7.6]tricos-16-en-3,6,9,19,22-penton
SMILES C\C=C\1/NC(=O)[C@H]2CSSCC\C=C\[C@H](CC(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N2)OC(=O)[C@@H](NC1=O)C(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Romidepsin
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H36N4O6S2/c1-6-16-21(30)28-20(14(4)5)24(33)34-15-9-7-8-10-35-36-12-17(22(31)25-16)26-23(32)19(13(2)3)27-18(29)11-15/h6-7,9,13-15,17,19-20H,8,10-12H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,32)(H,27,29)(H,28,30)/b9-7+,16-6-/t15-,17-,19-,20+/m1/s1
Formelmasse 540.2076
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.