Learn More
Thermo Scientific™ Ausziehbare Schubladen
Wählen Sie Thermo Scientific™ ausziehbare Schubladen aus Edelstahl als praktische Alternative zu offenen Drahteinlegeböden für Kühlschränke.
Marke: Thermo Scientific™ 7446
Additional Details : Gewicht : 3.00000kg
Beschreibung
Wählen Sie Thermo Scientific™ ausziehbare Schubladen aus Edelstahl als praktische Alternative zu offenen Drahteinlegeböden. Optional erhältlich für Thermo Scientific™ Hochleistungskühlschränke.
- Edelstahlschubladen
- Verstellbar und komplett herausziehbar
Bestellinformationen:
- Werksseitig installiert; muss bei der Bestellung des Kühlschranks angegeben werden
Spezifikation
Komplettes SS-Schubladenset | |
326 L | |
7 |
11,5 cu. ft. | |
Edelstahl (Schublade) | |
Tiefkühlgeräte mit 11,5 cu. ft. (326 l) |