Learn More
4-Ethoxy-2,6-difluorbenzoylchlorid, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Ethoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Formelmasse | 220.6 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |