Learn More
asecos™ Rollenständer mit Abrisskante
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Breite (metrisch):
450.00 mm
880.00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stahl
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stahl |
| Typ | Spill Kit Dispenser |
| Länge (angloamerikanisch) | 34.65 in. |
| Länge (metrisch) | 880.00 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 34.65 in. |
| Breite (metrisch) | 880.00 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 24.80 in. |
| Höhe (metrisch) | 630.00 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 18.30 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 8.3 kg |