Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | European Directives 67/548 and 88/379 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Schwarz auf Grau |
| Format | Rolle |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rohrmarkierung |
| Anzeigetext | |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipe and valve marking |
| Sprachen | French |
| Anzahl pro Packung | 505 Markers/Roll |
| Mehr anzeigen |