Learn More
Brady™ Roll Markers
Artikelnummer. 11795573 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
11795573 100 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11795573 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 226903
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität European Directives 67/548 and 88/379
Farbe Orange
Material Polyester
Produkttyp Roll Marker
Anzeigetext Gas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Used for Pipemarkers and safety signs
Menge 505/Pk.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (metrisch) 100 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Höhe (metrisch) Zeichen 8 mm