Learn More
Brady™ Roll Marker without Support - Steam
Artikelnummer. 11715563 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Packungsgröße
11715563 100 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11715563 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 226759
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00 CHF
    285.02 CHF / 1 Rollen
    Sparen 32.98 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Roll Marker without Support (Steam) is made of polyester with polyester overlaminate.
  • Marker, Rohrmarkierer, Markierer für Rohrleitungen, Dampf, Dampf-Rohrmarkierer
Spezifikation
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz auf Grau
Format Rolle
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Anzeigetext Vapeur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipe and valve marking
Sprachen French
Anzahl pro Packung 220 Markers/Roll
Menge 220 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +284°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +140°C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0047 in.
Dicke (metrisch) 0.119 mm
Abmessungen (L x B) 33 m x 100 mm
Abmessungen (L x B x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Länge (angloamerikanisch) 108.27 ft.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 3.94 in.
Breite (metrisch) 100 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5.91 in.
Höhe (metrisch) 150 mm
Höhe (metrisch) Zeichen 13 mm
Alternate Part Number PMFL-VAPEUR-GY4-RLL090