Learn More
3M™ Rolle Indus Absorptionsmaterial
Artikelnummer. 11777184
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
46 m x 40 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11777184
Marke: 3M™ 7000001950
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bestellinformation
DimensionsLxW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rolle Industr. Absorptionsmaterial 46 m x 40 cm
Abmessungen (L x B) 46 m x 40 cm