Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rofecoxib
Artikelnummer. 16607032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16607032 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16607032 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465392500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rofecoxib
CAS 162011-90-7
Menge 250 mg
Löslichkeit Löslich in Chloroform, DMSO
Summenformel C17 H14 O4 S
Formelmasse 314,36
Physikalische Form Kristallpulver
Produkttyp Reagenz
Reinheit ≥97,5 % (GC)
InChI-Schlüssel RZJQGNCSTQAWON-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=C(C(=O)OC1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 4-(4-methanesulfonylphenyl)-3-phenyl-2,5-dihydrofuran-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 314.36
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rofecoxib
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Rofecoxib