Learn More
Löser™ Roebling™ Inking Ribbon
Artikelnummer. 11900098
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11900098 Blau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11900098 Lieferant Löser™ Lieferanten-Nr. DPN 190
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Compatible with Roebling™ printer DR01/DR02. Robeling™ Inking Ribbon is for use with Osmometer type 13DR.
For use with Roebling™ printer DR01/DR02.and Osmometer type 13DR.
Spezifikation
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Geräte) Roebling Printer DR01/DR02 with Osmometer Type 13DR
Material Plastic
Gewicht (metrisch) 8 g
Zur Verwendung mit (Anwendung) Printing results with Osmometer type 13DR.