Learn More
Rodentizidmischung 248 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Brodifacoum∣Bromadiolone∣Chlorophacinone∣Difenacoum∣Diphacinone∣Warfarin |
| CAS | 56073-10-0, 28772-56-7, 3691-35-8, 56073-07-5, 82-66-6, 81-81-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Brodifacoum∣Bromadiolone∣Chlorophacinone∣Difenacoum∣Diphacinone∣Warfarin |
| Versandbedingung | +20°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Brodifacoum 100 μg/mL∣Bromadiolone 100 μg/mL∣Chlorophacinone 100 μg/mL∣Difenacoum 100 μg/mL∣Diphacinone 100 μg/mL∣Warfarin 100 μg/mL |