Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rocuroniumbromid, 97 %
Artikelnummer. 16574454 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16574454 250 mg 250 Milligramm
16564454 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574454 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465022500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119302-91-9 | C32H53BrN2O4 | 609.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119302-91-9
InChI-Schlüssel OYTJKRAYGYRUJK-FMCCZJBLSA-M
IUPAC-Name 1-[(1R,2S,3AS,3bR,5AS,7S,8S,9AS,9bS,11AS)-1-(Acetyloxy)-7-Hydroxy-9a,11a-Dimethyl-8-(Morpholin-4-yl)-Hexadecahydro-1H-Cyclopenta[a]Phenanthren-2-yl]-1-(Prop-2-en-1-yl)Pyrrolidin-1-ium-Bromid
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N1CCOCC1)[N+]1(CC=C)CCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rocuronium bromide
Schmelzpunkt 162.0°C to 164.0°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C32H53BrN2O4
Menge 250 mg
Molekulargewicht (g/mol) 609.69
Formelmasse 609.68