Learn More
Emma Safety Footwear Rocky Safety Shoes
Click to view available options
Größe:
38
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Nubuk-/Cordura™ Obermaterial
- GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Grau |
| Bauweise/Design | Rocky |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Cordura |
| Größe | 38 |
| Zehenmaterial | Stahl |