Learn More
SP Genevac™ Rocket Synergy 2 äußere Deckeldichtung
Artikelnummer. 31723017
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
EPDM
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
31723017 EPDM 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31723017 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. 045818/S
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ersatzdichtung für den äußeren Deckel des Genevac Rocket Synergy 2 Benchtop-Verdampfers
  • Ersatzdichtung
  • Kompatibel mit Rocket Synergy 2 Rocket Synergy Rocket 4D Synergy und Pre Synergy Rocket Evaporators
Spezifikation
Material EPDM
Typ Dichtung